Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Doxycycline hyclate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094232
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18094232 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18094232 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4090/50
Broad-spectrum MMP inhibitor; tetracycline derivative
Broad-spectrum antibiotic and MMP inhibitor; tetracycline derivative. Increases and promotes smooth muscle cell adhesion; inhibits proliferation and migration. Protects the microvasculature by inhibiting plasminogen systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline hyclate
CAS 1293992-19-4
Mængde 50 mg
Molekylær formel C22H24N2O8·HCl
Formel vægt 480.9
Renhed >98%