Få mere at vide
Doxycyclin-hyklat
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
• Doxycyclinhyklat er et bredspektret bakteriostatisk antibiotikum af tetracyclinklassen
• Doxycyclin hæmmer bakterievækst ved at forhindre dannelse af polypeptider via hæmning af mindst én ribosomal underenhed
• Kendt for reversibelt at binde 30S-ribosomunderenheden og hæmme dannelsen af aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosomkomplekset
• Hæmmer matrixmetalloproteinaser i mange mikroorganismer
Applikationer
• Effektiv mod bakterier, der forårsager borrelia, klamydia, rickettsia og mycoplasma; velegnet til antibiotikaresistenstest og studier af cellulære mekanismer
• Beregnet til laboratoriebrug kun
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxycycline hyclate |
| Type | Doxycyclin-hyklat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Gul |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,3440 |
| Synonym | Hydramycin; Doxycycline Hydrochloride Hemiethanolate Hemihydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand til 50 mg/ml; Kan kræve opvarmning; Opløselig i vand, methanol; Sparsomt opløselig i ethanol; Uopløselig i kloroform og æter. |
| Formel vægt | 512,94 (503,94 Vandfri) |