Få mere at vide
Doxycyclin-hyklat
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
• Doxycyclinhyklat er et bredspektret bakteriostatisk antibiotikum af tetracyclinklassen
• Doxycyclin hæmmer bakterievækst ved at forhindre dannelse af polypeptider via hæmning af mindst én ribosomal underenhed
• Kendt for reversibelt at binde 30S-ribosomunderenheden og hæmme dannelsen af aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosomkomplekset
• Hæmmer matrixmetalloproteinaser i mange mikroorganismer
Applikationer
• Effektiv mod bakterier, der forårsager borrelia, klamydia, rickettsia og mycoplasma; velegnet til antibiotikaresistenstest og studier af cellulære mekanismer
• Beregnet til laboratoriebrug kun
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxycycline hyclate |
| Type | Doxycyclin-hyklat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Gul |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,3440 |
| Synonym | Hydramycin; Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand til 50 mg/ml; Kan kræve opvarmning; Opløselig i vand, methanol; Sparsomt opløselig i ethanol; Uopløselig i kloroform og æter. |
| Formel vægt | 512,94 (503,94 Vandfri) |
Sikkerhed og håndtering
- Doxycycline hyclate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hyclate