Få mere at vide
Doxycyclin Hyclate, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11486911 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486911 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11486911 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219895525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5240.00 DKK
    4991.49 DKK / 25g
    Spare 248.51 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Doxycyclin er en slægtning til tetracyclin, der rapporteres at være mere effektiv mod følsomme organismer.
Doxycyclin er en slægtning til tetracyclin, der rapporteres at være mere effektiv mod følsomme organismer.
Ansøgningsnoter:
  • Det bruges til at hæmme matrix-metalloproteinaser og er blevet brugt til at hæmme den inflammatoriske respons af Lyme-sygdom.
Brugserklæring:
  • Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Nøgleapplikationer:
  • Antibiotika
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline Hyclate
Fysisk form Pulver
CAS 24390-14-5
Farve Gul
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 1025.89
Grad USP
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hyclate, USP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate