Generel beskrivelse
- Doxycyclinhyclate er et bredspektret bakteriostatisk antibiotikum af tetracyclinklassen
- Doxycyclin hæmmer bakterievækst ved at forhindre polypeptiddannelse via hæmning af mindst én ribosomal underenhed
- Kendt for at binde den 30S ribosomale underenhed reversibelt og hæmme dannelsen af aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosomkomplekset
- Hæmmer matrixmetalloproteinaser i mange mikroorganismer
Applikationer
- Effektiv mod de bakterier, der forårsager borreliose, klamydia, rickettsia og mycoplasma; velegnet til testning af antibiotikaresistens og undersøgelse af cellulære mekanismer
- Kun beregnet til laboratoriebrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxycycline hyclate |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15,3488 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Formel vægt | 512.94 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Doxycycline hyclate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .