Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclinhyklat, 98%
Artikelnummer. 15500554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15500554 5 g 5g
15510554 25 g 25g
15520554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15500554 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 446060050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 DKK
    288.65 DKK / 5g
    Spare 51.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Doxycyclinhyclate, Doryx, CAS # 24390-14-5, er hyclatsaltformen af det bredspektrede antibiotikum kendt som doxycyclin.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Doxycyclinhyclate er et bredspektret bakteriostatisk antibiotikum af tetracyclinklassen
  • Doxycyclin hæmmer bakterievækst ved at forhindre polypeptiddannelse via hæmning af mindst én ribosomal underenhed
  • Kendt for at binde den 30S ribosomale underenhed reversibelt og hæmme dannelsen af aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosomkomplekset
  • Hæmmer matrixmetalloproteinaser i mange mikroorganismer
Applikationer
  • Effektiv mod de bakterier, der forårsager borreliose, klamydia, rickettsia og mycoplasma; velegnet til testning af antibiotikaresistens og undersøgelse af cellulære mekanismer
  • Kun beregnet til laboratoriebrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24390-14-5
Molekylær formel 0·5 C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 512.94
InChI nøgle ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
Synonym doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
PubChem CID 131676157
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid;ethanol;hydrochloriddihydrat;
SMIL CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline hyclate
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Merck Index 15,3488
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 512.94
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline hyclate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.