Få mere at vide
Melford Doxycyclin HCl
Artikelnummer. 30018236
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018236 25 g
30018234 10 g
30018235 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018236 Leverandør Melford Leverandørnr. D4302025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Doxycyclin HCl er et meget brugt antibiotikum på life science-markedet.
Doxycyclin HCl er et meget brugt antibiotikum på life science-markedet.
Det tilhører tetracyclin-klassen af antibiotika og udviser bredspektret aktivitet mod både gram-positive og gram-negative bakterier, såvel som visse andre mikroorganismer.
På life science-markedet finder Doxycycline HCl anvendelser inden for forskellige områder, herunder forskning og bioteknologi. Det er almindeligt anvendt som et antibakterielt middel i cellekultursystemer, hvor det hjælper med at forhindre bakteriel kontaminering i cellelinjer og opretholde sterile forhold.
Doxycyclin HCl bruges også i molekylærbiologiske teknikker såsom genekspressionsundersøgelser og proteinproduktion. Det kan tilføjes til medier for at selektere efter celler, der indeholder specifikke gener eller rekombinante DNA-konstruktioner, da det hæmmer proteinsyntese i bakterier og andre organismer. Dets evne til at inducere genekspression eller regulere proteinproduktion udnyttes i visse forskningsapplikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline HCl
CAS 10592-13-9
Mængde 25 g
Molekylær formel C22H24N2O8-HCl