missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Doxybetasol, TRC

Artikelnummer. 30379760
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379760 10 mg
30383952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD56100010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1879-77-2
Molekylær formel C22 H29 F O4
Molekylvægt (g/mol) 376.46
Synonym (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl- (7CI,8CI), 21-Deoxybetamethasone, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Doxibetasol, Doxybetasol, Betamethasone Valerate Imp. B (EP)
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Doxybetasol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-19(14,3)21(16,23)18(26)11-20(17,4)22(12,27)13(2)24/h7-8,10,12,16-18,26-27H,5-6,9,11H2,1-4H3/t12-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 376.205
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.