Få mere at vide
Doxorubicinon, TRC
Artikelnummer. 30004847
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004847 50 mg
17951455 5 mg
17910775 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD55907050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24385-10-2
Molekylær formel C21 H18 O9
Molekylvægt (g/mol) 414.36
Synonym Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S-cis)-, 5,12-Naphthacenedione, 8-glycoloyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-, (8S,10S)- (8CI), (8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Adriamycin aglycone, Adriamycinone, Doxorubicin aglycone, Doxorubicinone, Epirubicin aglycone, Doxorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicine Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC navn (7S,9S)-6,7,9,11-tetrahydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion
SMIL COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxorubicinone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
Formel vægt 414.0951
Procent renhed >95%