Få mere at vide
Doxorubicinhydrochlorid
Artikelnummer. 15486139
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486139 50 mg 50mg
15476139 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15486139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64000.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4294.20 DKK
    3551.65 DKK / 50mg
    Spare 742.55 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Doxorubicin hydrochlorid, CAS # 25316-40-9, er hydrochloridsaltet fra doxorubicin, isoleret fra bakterien Streptomyces peucetius, og anses for at være et anthracyclin-antibiotikum med antineoplastisk aktivitet. | CAS: 25316-40-9 | C27H30ClNO11 | 579,98 g/mol
Antitumorantibiotikum, der hæmmer DNA-topoisomerase II. Doxorubicinhydrochlorid bruges som et antineoplastisk, antibiotisk middel, der hæmmer DNA-topoisomerase. Det hæmmer også syntesen af nukleinsyre og inducerer apoptose. Det besidder fluorescerende egenskaber, som gør det muligt at måle lægemiddeludstrømningspumpens aktiviteter og subcellulære organeller (golgi og lysosom) rolle i lagring af lægemidler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Doxorubicinhydrochlorid, isoleret fra bakterien Streptomyces peucetius, er et anthracyclin-antibiotikum med antineoplastisk aktivitet og er beslægtet med daunorubicin.
  • Den kan interkalere mellem basepar i DNA-helixen og forhindre DNA-replikation
  • Det hæmmer også syntesen af nukleinsyrer og kan inducere apoptose
  • Det kan hæmme DNA-topoisomerase II, hvilket resulterer i et øget og stabiliseret kløvbart enzym-DNA-bundet kompleks under DNA-replikation, og forhindrer nukleotidstrengligering efter dobbeltstrengsbrud
  • Doxorubicinhydrochlorid danner iltfrie radikaler, som resulterer i cytotoksicitet og fører til lipidperoxidation af cellemembranlipider
Anvendelse
  • Denne forbindelse udviser en fluorescerende egenskab, der muliggør måling af lægemiddeludstrømningspumpens aktivitet og undersøger rollen af subcellulære organeller (Golgi-kompleks og lysosom) i bindingen af lægemidler
  • Det er blevet brugt i cellelevedygtighedsanalyser
  • Det bruges som lægemiddel i polymer PLGA-baseret mikropartikellevering og til udvikling af in vitro doxorubicinresistente HepG2-celler (HepG2-DR) og K562-celler (K562-DR)
  • Det er et substrat for MRP1-transportøren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25316-40-9
Molekylær formel C27H30ClNO11
Molekylvægt (g/mol) 579.98
MDL nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI nøgle MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC navn hydrogen (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracene-5,12-dione chloride
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Doxorubicin hydrochloride
Smeltepunkt 216 °C (dekomponering)
Farve Orange-rød
Mængde 50 mg
Beilstein 4229251
Merck Index 14,3439
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 579.99
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxorubicin hydrochloride
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin hydrochloride
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.