Få mere at vide
Doxorubicinhydrochlorid
Artikelnummer. 15476139
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476139 10 mg -
15486139 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15476139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64000.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1791.07 DKK
    1611.65 DKK / 10mg
    Spare 179.42 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Doxorubicin hydrochlorid, CAS # 25316-40-9, er hydrochloridsaltet fra doxorubicin, isoleret fra bakterien Streptomyces peucetius, og anses for at være et anthracyclin-antibiotikum med antineoplastisk aktivitet. | CAS: 25316-40-9 | C27H30ClNO11 | 579,98 g/mol
Antitumorantibiotikum, der hæmmer DNA-topoisomerase II. Doxorubicinhydrochlorid bruges som et antineoplastisk, antibiotisk middel, der hæmmer DNA-topoisomerase. Det hæmmer også syntesen af nukleinsyre og inducerer apoptose. Det besidder fluorescerende egenskaber, som gør det muligt at måle lægemiddeludstrømningspumpens aktiviteter og subcellulære organeller (golgi og lysosom) rolle i lagring af lægemidler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Doxorubicin hydrochloride, isolated from the bacterium Streptomyces peucetius, is an anthracycline antibiotic with antineoplastic activity and is related to daunorubicin
  • It can intercalate between base pairs in the DNA helix preventing DNA replication
  • It also inhibits the nucleic acid synthesis and can induce apoptosis
  • It can inhibit DNA topoisomerase II, resulting in an increased and stabilized cleavable enzyme-DNA linked complex during DNA replication, and prevents nucleotide strand ligation after double-strand breakage
  • Doxorubicin hydrochloride forms oxygen free radicals that result in cytotoxicity and lead to the lipid peroxidation of cell membrane lipids
Application
  • This compound displays a fluorescent property allowing the measurement of drug efflux pump activity and examining the role of subcellular organelles (Golgi complex and lysosome) in the sequestration of drugs
  • It has been used in cell viability assays
  • It is used as a drug in polymeric PLGA-based microparticulate drug delivery and to develop in vitro doxorubicin-resistant HepG2 cells (HepG2-DR) and K562 cells (K562-DR)
  • It is a substrate of the MRP1 transporter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25316-40-9
Molekylær formel C27H30ClNO11
Molekylvægt (g/mol) 579.98
MDL nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI nøgle MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC navn hydrogen (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracene-5,12-dione chloride
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxorubicin hydrochloride
Smeltepunkt 216°C (decomposition)
Farve Orange-Red
Mængde 10 mg
Beilstein 4229251
Merck Index 14,3439
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 579.99
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxorubicin hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin hydrochloride