Få mere at vide
Doxorubicin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18031260
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18031260 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031260 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0283.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Doxorubicinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxorubicin Hydrochloride
CAS 25316-40-9
Analyt- eller komponentnavne Doxorubicin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H29 N O11 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Daunorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Daunorubicin Imp. D (EP), Epirubicin Hydrochloride Imp. C (EP), Epirubicin Imp. C (EP), 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-, Adriamycin, hydrochloride, ADM hydrochloride, ADR, Adriablastina CS, Adriacin, Adriamycin, Adriblastin, Adriblastina, Adriblastina RD, DOX HCl, Doxorubicin Hydrochloride, FI 106, FI 6804, Hydroxydaunorubicin hydrochloride, Lipo-Dox, Daunorubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Daunorubicin Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMIL Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
IUPAC navn (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 579.98
Mængde 100 mg
Formel vægt 579,1507 g/mol