Få mere at vide
Doxorubicin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452437 50 mg
16451756 500 mg
16421166 200 mg
16406646 100 mg
16431479 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16452437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15142
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress Doxorubicin (Hydroxydaunorubicin) hydrochloride, a cytotoxic anthracycline antibiotic, is an anti-cancer chemotherapy agent.
Doxorubicin hydrochloride is a potent human DNA topoisomerase I and topoisomerase II inhibitor with IC50s of 0.8 μM and 2.67 μM, respectively. Doxorubicin hydrochloride reduces basal phosphorylation of AMPK and its downstream target acetyl-CoA carboxylase. Doxorubicin hydrochloride induces apoptosis and autophagy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxorubicin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 25316-40-9
Farve Reddish Brown
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H30ClNO11
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Hydroxydaunorubicin hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 35.71 mg/mL (61.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (34.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C2C(C(C(C(O)=C(C[C@](C(CO)=O)(O)C[C@@H]3O[C@@]4([H])C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O4)C3=C5O)=C5C2=O)=O)=CC=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 579.98
Formel vægt 579.98
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxorubicin (hydrochloride)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P313-Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxydaunorubicin(hydrochloride)