Få mere at vide
Doxorubicin Hydrochloride, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10512955
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10512955 1 mg Amber Glass 1mg
11413074 5 mg Amber Glass 5mg
10133293 10 mg Amber Glass 10mg
10767945 50 mg Amber Glass 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10512955 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP25161
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Doxorubicin Hydrochloride
Doxorubicin HCL is a chemotherapeutic agent. Antitumor, immunosuppressive, and antibiotic agent. It blocks RNA polymerase and reverse transcriptase. Also inhibits nucleic acid synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25316-40-9
Molekylær formel C27H30ClNO11
Molekylvægt (g/mol) 579.98
MDL nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI nøgle MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC navn (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxorubicin Hydrochloride
Oplysninger om nedbrydning 216°C
Smeltepunkt 216°C
Farve Orange
Analyseprocentområde (by HPLC): ≥95%
Emballage Amber Glass
Mængde 1 mg
Merck Index 15, 3487
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 580
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxorubicin hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.