missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Doxorubicin-hydrazone-caproyl-maleimide, TRC

Artikelnummer. 30369544
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369544 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5580405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Doxorubicin-hydrazone-caproyl-maleimide
CAS 151038-96-9
Molekylær formel C37H42N4O13
Mængde 5 mg
Synonym DOXO-EMCH, Doxorubicin-EMCH, (E)-N'-(1-((2S,4S)-4-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl)-2-hydroxyethylidene)-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanehydrazide
InChI formel InChI=1S/C37H42N4O13/c1-17-32(46)20(38)13-27(53-17)54-22-15-37(51,23(16-42)39-40-24(43)9-4-3-5-12-41-25(44)10-11-26(41)45)14-19-29(22)36(50)31-30(34(19)48)33(47)18-7-6-8-21(52-2)28(18)35(31)49/h6-8,10-11,17,20,22,27,32,42,46,48,50-51H,3-5,9,12-16,38H2,1-2H3,(H,40,43)/t17-,20-,22-,27-,32+,37-/m0/s1
SMIL OC=1C2=C([C@@H](O[C@H]3C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O3)C[C@@](C(=NNC(CCCCCN4C(=O)C=CC4=O)=O)CO)(O)C2)C(O)=C5C1C(=O)C=6C(C5=O)=C(OC)C=CC6
IUPAC navn N'-(1-((2S,4S)-4-(((2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl)-2-hydroxyethylidene)-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanehydrazide
Molekylvægt (g/mol) 750.75
Formel vægt 750.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.