Få mere at vide
Doxofylline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428056
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428056 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428056 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0004
MedChemExpress Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxofylline
CAS 69975-86-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H14N4O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (187.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (93.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 266.25
Formel vægt 266.25
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation