Få mere at vide
Doxifluridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16470758 5 g 5g
16412039 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
MedChemExpress Doxifluridine(Ro 21-9738; 5'-DFUR) is a thymidine phosphorylase activator for PC9-DPE2 cells with IC50 of 0.62 μM.
Doxifluridine(Ro 21-9738
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxifluridine
CAS 9-5-3094
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11FN2O5
Mængde 5 g
Synonym Ro 21-9738 5-Fluoro-5'-deoxyuridine 5'-DFUR
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.19 mM) ∣DMF : 100 mg/mL (406.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (81.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 246.19
Formel vægt 246.19
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death