Få mere at vide
Doxifluridine, MedChemExpress
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Beskrivelse
Doxifluridine(Ro 21-9738
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxifluridine |
| CAS | 9-5-3094 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H11FN2O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ro 21-9738 5-Fluoro-5'-deoxyuridine 5'-DFUR |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.19 mM) ∣DMF : 100 mg/mL (406.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (81.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.19 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.