Få mere at vide
Doxercalciferol, MedChemExpress
Beskrivelse
Doxercalciferol is a Vitamin D2 analog, acts as an activator of Vitamin D receptor, and prevent renal disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxercalciferol |
| CAS | 54573-75-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H44O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1.alpha.-Hydroxyvitamin D2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.17 mM) |
| SMIL | C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)C)C)C)CCC/2)[H])O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.65 |
| Vis mere |