Få mere at vide
Doxercalciferol-d3, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
5 mg
Beskrivelse
Doxercalciferol-D3 is the deuterated form of Doxercalciferol, which is a Vitamin D2 analog that acts as a vitamin D receptor activator (VDRA).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxercalciferol-d3 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C28H41D3O2 |
| Farve | White |
| SMIL | O[C@@H](C[C@H](O)C1)C(/C1=C([2H])\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)CC3)=C([2H])\[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.67 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 415.67 |
| Procent renhed | 96.39% |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.