missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Doxercalciferol-d3, MedChemExpress Artikelnummer.: 16451499

Doxercalciferol-d3, MedChemExpress

Artikelnummer. 16451499
1 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16451499

Brand: Medchem Express HY15285

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Doxercalciferol-D3 is the deuterated form of Doxercalciferol, which is a Vitamin D2 analog that acts as a vitamin D receptor activator (VDRA).

Doxercalciferol-D3 is the deuterated form of Doxercalciferol, which is a Vitamin D2 analog that acts as a vitamin D receptor activator (VDRA).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Doxercalciferol-d3
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C28H41D3O2
Farve White
SMIL O[C@@H](C[C@H](O)C1)C(/C1=C([2H])\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)CC3)=C([2H])\[2H]
Molekylvægt (g/mol) 415.67
Mængde 1 mg
Formel vægt 415.67
Procent renhed 96.39%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Doxercalciferol-d3, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.