Få mere at vide
Doxepin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30138421
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138421 50 mg
30132611 100 mg
30007284 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD55001050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22684-91-9
Molekylær formel C19H21NO2
Molekylvægt (g/mol) 295.38
Synonym 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, N,N-Diethyldibenz[b,d]oxepin-11(6H),α-propylamine N-Oxide;
IUPAC navn 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid
SMIL O=N(C)(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin N-Oxide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2,21)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3
Formel vægt 295.1572