Få mere at vide
Doxepin hydrochlorid
Artikelnummer. 15494919
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494919 1 g 1g
15404929 5 g 5g
15414929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62579.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent H1-histaminreceptorantagonist og en 5-HT receptorantagonist | CAS: 1229-29-4 | C19H22ClNO | 315,841 g/mol
Det er en meget potent H1-histaminreceptorantagonist (Kd = 310 pM) og tricyklisk antidepressiv, der hæmmer genoptagelsen af serotonin og noradrenalin og virker som antagonist ved histamin-, serotonin-, adrenerge og muskarinreceptorer med Ki-værdier i nanomolarområdet. Binder også til H4-histaminreceptoren (pKi = 6,79). Bruges klinisk til behandling af angst og depression.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water (100 mM), chloroform (1:2), alcohol (1:1), methanol, and DMSO.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1229-29-4
Molekylær formel C19H22ClNO
Molekylvægt (g/mol) 315.841
MDL nummer MFCD00079135
InChI nøgle MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Synonym doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride
PubChem CID 6419921
IUPAC navn (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMIL CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin hydrochloride
Smeltepunkt 187°C to 189°C
Farve White
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,3435
Opløselighedsinformation Soluble in water (100 mM),chloroform (1:2),alcohol (1:1),methanol,and DMSO.
Formel vægt 315.84
Fysisk form Powder