Få mere at vide
Doxepin Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Doxepin Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxepin Hydrochloride |
| CAS | 1229-29-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Doxepin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H21 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6H),gamma-propylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+; |
| SMIL | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC navn | (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid |
| Vis mere |