Få mere at vide
Doxepin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461944
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461944 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461944 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0032.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Analyt- eller komponentnavne Doxepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H21 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6H),gamma-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 315.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 315,139 g/mol