Få mere at vide
Doxepin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460201
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460201 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460201 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMDXP1092HC100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Doxepin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Analyt- eller komponentnavne Doxepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H21 N O . Cl H
Synonym Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 315.84
Mængde 100 mg
Formel vægt 315,139 g/mol