missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Doxepin EP Impurity A, Mikromol™

Artikelnummer. 30462996
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462996 4 x 25 mg
17924346 100 mg
17961916 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30462996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0032.0300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Doxepin EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone)
CAS 4504-87-4
Analyt- eller komponentnavne Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepin Imp. A (EP), Doxepin USP Related Compound A, Doxepin USP RC A, Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepinone, Doxepin Related Compound A, Doxepin Hydrochloride Impurity A, Doxepin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
Løsningstype Neat
SMIL O=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-one
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 210.0681 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.