Få mere at vide
Doxepin EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Doxepin EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| CAS | 4504-87-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepin Imp. A (EP), Doxepin USP Related Compound A, Doxepin USP RC A, Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepinone, Doxepin Related Compound A, Doxepin Hydrochloride Impurity A, Doxepin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| SMIL | O=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-one |
| Vis mere |