Få mere at vide
Doxepin-d3 hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137690
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137690 25 mg
30135231 1 mg
17909309 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30137690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD55000225MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 347840-07-7
Molekylær formel C19 2H3 H18 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 318.86
Synonym Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
IUPAC navn 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formel vægt 318.1578