Få mere at vide
Doxepin-D3 hydrochlorid (cis/trans) 0,1 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30459825
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30459825 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0032.8002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
CAS 347840-07-7
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylær formel C19 2H3 H18 N O . Cl H
Mængde 1 mL
Synonym Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 318.86
Formel vægt 318,1578 g/mol