Få mere at vide
Doxepin-d3 HCl (N-methyl-d3) (cis/trans-blanding), CDN
Artikelnummer. 30328458
Skift visning
Mængde:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328458 0.01 g
30322117 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30328458 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND35480.01G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
CAS 347840-07-7
Molekylær formel C19 2H3 H18 N O . Cl H
Mængde 0.01 g
Synonym Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/i1D3;
SMIL Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-yliden)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 318.86
Formel vægt 318,1578 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 96% kemisk renhed