Få mere at vide
Doxazosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17919609
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17919609 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17919609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0386.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Doxazosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxazosin
CAS 74191-85-8
Analyt- eller komponentnavne Doxazosin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H25 N5 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Doxazosin, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]piperazine, 4-Amino-2-[4-(1,4-benzodioxan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazoline, UK-33274
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O5/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
SMIL COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 451.48
Mængde 100 mg
Formel vægt 451.1856 g/mol