missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Doxazosin Mesylate, TRC

Artikelnummer. 30374361
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374361 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30374361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD53750050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Doxazosin mesilate
CAS 77883-43-3
Molekylær formel C23 H25 N5 O5 . C H4 O3 S
Mængde 50 mg
Synonym Doxazosin Mesilate, Methanone, [4-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-, methanesulfonate (1:1), Piperazine, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 1,4-Benzodioxin, piperazine deriv., Alfadil, Cardenalin, Cardran, Cardular, Cardura, Cardura (pharmaceutical), Carduran, Diblocin, Doxazosin mesylate, Doxazosin monomethanesulfonate, Normothen, Supressin, UK 33274-27, doxazolazine mesylate
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
SMIL COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)methanone;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 547.58
Formel vægt 547.1737
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.