Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Doxazosin mesylate
Beskrivelse
Selective α1-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.0, 8.5 and 8.4 for human α1B, α1A and α1D receptors respectively). Displays antihypertensive activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxazosin mesylate |
| CAS | 77883-43-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C24H29N5O8S |
| Formel vægt | 547.58 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.583 |