Få mere at vide
Doxazosin Mesilat EP Urenhed C (Doxazosin-relateret USP forbindelse F), Mikromol™
Artikelnummer. 30052041
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052041 25 mg
30049162 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052041 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0386.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Doxazosin Mesilat EP Urenhed C (Doxazosin-relateret USP forbindelse F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
CAS 617677-53-9
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H22 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. C (EP), Doxazosin USP Related Compound F, Doxazosin USP RC F, 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Related Compound F, Doxazosin Mesilate Impurity C, Doxazosin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
SMIL O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
IUPAC navn [4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carbonyl)piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 410.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 410,1478 g/mol