Få mere at vide
Doxazosin Mesilat EP Urenhed C (Doxazosin-relateret USP forbindelse F), Mikromol™
Beskrivelse
Doxazosin Mesilat EP Urenhed C (Doxazosin-relateret USP forbindelse F)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 617677-53-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H22 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. C (EP), Doxazosin USP Related Compound F, Doxazosin USP RC F, 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Related Compound F, Doxazosin Mesilate Impurity C, Doxazosin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2 |
| SMIL | O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4 |
| IUPAC navn | [4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carbonyl)piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)methanon |
| Vis mere |