Få mere at vide
Doxazosin EP Urenhed E, Mikromol™
Beskrivelse
Doxazosin EP Urity E
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| CAS | 27631-29-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H8 Cl2 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazolin |
| Vis mere |