Få mere at vide
Doxazosin EP Urenhed E, Mikromol™
Artikelnummer. 30049511
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049511 25 mg
30052364 100 mg
30464094 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30049511 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0085.060025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Doxazosin EP Urity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 27631-29-4
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 Cl2 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
SMIL COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
IUPAC navn 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazolin
Molekylvægt (g/mol) 259.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 257.9963 g/mol