Få mere at vide
Doxazosin EP urenhed D (Doxazosin-relateret USP forbindelse B), Mikromol™
Artikelnummer. 30049362
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049362 25 mg
17903006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049362 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0085.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Doxazosin EP Urenhed D (Doxazosin-relateret USP forbindelse B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
CAS 28888-44-0
Analyt- eller komponentnavne 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), Doxazosin USP Related Compound B, Doxazosin USP RC B, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, Doxazosin Related Compound B, Doxazosin Mesilate Impurity D, Doxazosin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
SMIL COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-1H-quinazolin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 222.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 222,0641 g/mol