Få mere at vide
Doxapram, TRC
Artikelnummer. 30388118
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30388118 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30388118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD55250510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxapram
CAS 309-29-5
Molekylær formel C24H30N2O2
Mængde 10 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl- (7CI,8CI), 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, Doxapram
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O2/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3
SMIL CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Molekylvægt (g/mol) 378.51
Formel vægt 378.2307