Få mere at vide
Doxapram N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050155
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050155 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050155 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0525.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Doxapram N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxapram N-Oxide
CAS 2724726-82-1
Analyt- eller komponentnavne Doxapram N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H30 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Doxapram N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O3/c1-2-25-19-22(13-14-26(28)15-17-29-18-16-26)24(23(25)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3
SMIL CCN1CC(CC[N+]2([O-])CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 1-ethyl-4-[2-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)ethyl]-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 394.51
Mængde 100 mg
Formel vægt 394.2256 g/mol