Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxapram hydrochloridhydrat |
| CAS | 7081-53-0 |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighed | Opløselig vandig opløsning: let opløselig i chloroform |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Livsvidenskab |
| Molekylær formel | C24H30N202. H Cl. x H2O |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Farve | Hvid til Næsten-hvid |
| Renhed | ≥98 % |