Få mere at vide
Doxapram hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxapram hydrochloride hydrate |
| CAS | 7081-53-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H33ClN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 55 mg/mL (127.03 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (57.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(CC)CC(CCN2CCOCC2)C1(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.O |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.98 |
| Formel vægt | 432.98 |
| Vis mere |