missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Doxapram hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxapram Hydrochloride |
| CAS | 113-07-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Doxapram Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C24 H30 N2 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, hydrochloride (7CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, monohydrochloride (8CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride, 3,3-Diphenyl-1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-2-pyrrolidinone hydrochloride, Dopram, NSC 170958, Stimulexin |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N2O2.ClH/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-ethyl-4-(2-morpholin-4-ylethyl)-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?