Få mere at vide
Dowtherm A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowtherm A |
| CAS | 8004-13-5 |
| Molekylær formel | C12H10O.C12H10 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl Mixture With 1,1'-Oxybis[benzene], Biphenyl-diphenyl Ether Mixture, Biphenyl-phenyl Ether Mixture, Dinil, Dinyl, Diphyl, Dowtherm, Therminol VP, Therminol VP 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H |
| SMIL | C1(OC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.C3(C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | oxydibenzen 1,1'-biphenyl |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.42 |
| Formel vægt | 324.15 |