Få mere at vide
Dowtherm A, TRC
Artikelnummer. 30370554
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30370554 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30370554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD537100250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowtherm A
CAS 8004-13-5
Molekylær formel C12H10O.C12H10
Mængde 250 mL
Synonym 1,1'-Biphenyl Mixture With 1,1'-Oxybis[benzene], Biphenyl-diphenyl Ether Mixture, Biphenyl-phenyl Ether Mixture, Dinil, Dinyl, Diphyl, Dowtherm, Therminol VP, Therminol VP 1
InChI formel InChI=1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
SMIL C1(OC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.C3(C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C3
IUPAC navn oxydibenzen 1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol) 324.42
Formel vægt 324.15