Få mere at vide
Dowtherm™ EN, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030558
Mængde:
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
2500ml
Artikelnummer. 15463907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30347.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8004-13-5 | C24H20O | 324.423 g/mol
En væske kan anvendes i systemer, der anvender enten væskefase- eller dampfaseopvarmning. Egnede anvendelser omfatter indirekte varmeoverførsel. Hovedsageligt i olie& gas, plastforarbejdning, kemisk forarbejdning, solenergi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En væske kan anvendes i systemer, der anvender enten væskefase- eller dampfaseopvarmning. Egnede anvendelser omfatter indirekte varmeoverførsel. Hovedsageligt i olie& gas, plastforarbejdning, kemisk forarbejdning, solenergi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8004-13-5
Molekylær formel C24H20O
Molekylvægt (g/mol) 324.423
MDL nummer MFCD00148859
InChI nøgle MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphyl, dowtherm, dowtherm a, dinil, dinyl, therminol vp, phenyl ether-biphenyl mixture, phenyl ether-diphenyl mixture, biphenyl-diphenyl ether mixture, hsdb 137
PubChem CID 24670
IUPAC navn 1,1'-biphenyl;phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowtherm™ A
Smeltepunkt 12°C to 14°C
Kogepunkt 257°C
Lugt Unpleasant
FN nummer UN3082
Tæthed 1.056
Mængde 1000 mL
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowtherm A
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Diphenyl oxide, Biphenyl