Få mere at vide
Dowtherm™ A
Artikelnummer. 15453907
Skift visning
Mængde:
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453907 2500 mL 2500ml
15463907 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30347.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8004-13-5 | C24H20O | 324,423 g/mol
En væske kan anvendes i systemer, der anvender enten væskefase- eller dampfaseopvarmning. Egnede anvendelser omfatter indirekte varmeoverførsel. Hovedsageligt i olie& gas, plastforarbejdning, kemisk forarbejdning, solenergi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En væske kan anvendes i systemer, der anvender enten væskefase- eller dampfaseopvarmning. Egnede anvendelser omfatter indirekte varmeoverførsel. Hovedsageligt i olie& gas, plastforarbejdning, kemisk forarbejdning, solenergi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8004-13-5
Molekylær formel C24H20O
Molekylvægt (g/mol) 324.423
MDL nummer MFCD00148859
InChI nøgle MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphyl, dowtherm, dowtherm a, dinil, dinyl, therminol vp, phenyl ether-biphenyl mixture, phenyl ether-diphenyl mixture, biphenyl-diphenyl ether mixture, hsdb 137
PubChem CID 24670
IUPAC navn 1,1'-biphenyl;phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowtherm™ A
Smeltepunkt 12 °C til 14 °C
Kogepunkt 257 °C
Lugt Ubehageligt
FN nummer UN3082
Tæthed 1.056
Mængde 2500 mL
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowtherm A
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide, Biphenyl