Få mere at vide
Dowex AG 50W-X8, TRC
Artikelnummer. 30385470
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30385470 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30385470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5370581MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Mængde 1 mg
Synonym Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8