Få mere at vide
Dowex AG 50W-X8, TRC
Artikelnummer. 30379857
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30379857 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30379857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD53705810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Mængde 10 mg
Synonym Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8