Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX2 |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstørrelse | Particle size analysis: on 35 mesh (cumulative): 15% max., through 140 mesh: 15% max. |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Volumen total kapacitet | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 0.6 |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | H form: 74 to 82% |
| Mængde | 100 g |